Läs mer
2,3,4,5-Tetrabromobenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5-Tetrabromobenzoic Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2Br4O2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13) |
| Formel vikt | 433.68 |