missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3,4,5-Tetrachloroaniline, TRC

Produktkod. 30134520
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134520 5 g
30009321 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134520 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2915055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 634-83-3
Molekylformel C6 H3 Cl4 N
Molekylvikt (g/mol) 230.91
Synonym Benzenamine, 2,3,4,5-tetrachloro- (9CI, ACI), 2,3,4,5-Tetrachlorobenzenamine (ACI), Aniline, 2,3,4,5-tetrachloro- (7CI, 8CI), 2,3,4,5-Tetrachloroaniline
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrachloroaniline
LEDER Nc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3,4,5-Tetrachloroaniline
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl4N/c7-2-1-3(11)5(9)6(10)4(2)8/h1H,11H2
Formel vikt 228.902
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.