Läs mer
2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-D3 |
| CAS | 1219794-77-0 |
| Molekylformel | C12 D3 H3 Cl4 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 2,3',4',5-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-D3, 2,3',4',5-TetraCB-3,4,6-d3, PCB 70-d3, 2,3',4',5-Tetrachloro-1,1'-biphenyl-3,4,6-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H6Cl4/c13-8-2-4-10(14)9(6-8)7-1-3-11(15)12(16)5-7/h1-6 H/i2D,4 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(c([2 H])c1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | 1,4-dichloro-2,3,5-trideuterio-6-(3,4-dichlorophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.0065 |
| Formel vikt | 292.9412 g/mol |
| Visa mer |