Läs mer
2,3,4,5-Tetrachlorotoluene, TRC
Produktkod. 17974225
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974225 50 mg
17901605 25 mg
17994175 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17974225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29205050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1006-32-2
Molekylformel C7H4Cl4
Molekylvikt (g/mol) 229.92
Synonym Toluene, 2,3,4,5-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4-Tetrachloro-5-methylbenzene, 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrachloro-5-methylbenzene
LEDER Cc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-2-4(8)6(10)7(11)5(3)9/h2H,1H3
Formel vikt 227.9067
Procent renhet >95%