Läs mer
2,3,4,5-tetraklorotoluen, TRC
Produktkod. 17994175
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994175 10 mg
17974225 50 mg
17901605 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29205010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1006-32-2
Molekylformel C7H4Cl4
Molekylvikt (g/mol) 229.92
Synonym Toluene, 2,3,4,5-tetrachloro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4-Tetrachloro-5-methylbenzene, 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetraklor-5-metylbensen
LEDER Cc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-2-4(8)6(10)7(11)5(3)9/h2H,1H3
Formel vikt 227.9067
Procent renhet >95%