Läs mer
2,3,4,5-Tetradehydro Alfuzosin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5-Tetradehydro Alfuzosin hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h4,6,9-11H,5,7-8H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H |
| Formel vikt | 421.1517 |