Läs mer
2,3,4,5-Tetrafluoroaniline, 98%
Produktkod. 15427958
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427958 5 g 5g
15417958 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61417.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5580-80-3 | C6H3F4N | 165.091 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5580-80-3
Molekylformel C6H3F4N
Molekylvikt (g/mol) 165.091
MDL-nummer MFCD00025153
InChI-nyckel BEECAQIHCYTZHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrafluoro-phenylamine, benzenamine, 2,3,4,5-tetrafluoro, aniline, 2,3,4,5-tetrafluoro, benzenamine, tetrafluoro, aniline, 2,3,4,5-tetrafluoro-8ci, pubchem1547, acmc-1ajyg, 2,4,5-tetrafluoroaniline, ksc273e5j, aniline,3,4,5-tetrafluoro
PubChem CID 21757
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrafluoranilin
LEDER C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5-Tetrafluoroaniline
Smältpunkt 27°C to 29°C
Färg Vitt till brunt
Kokpunkt 78°C
Flampunkt 79°C (174°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 165.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.