Läs mer
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic acid |
| CAS | 1201-31-6 |
| Molekylformel | C7 H2 F4 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic Acid, 3,4,5,6-Tetrafluorobenzoic Acid, NSC 168728 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H2F4O2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.08 |
| Formel vikt | 193.9991 |