Läs mer
2,3,4,5-tetrafluorbensoylklorid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11410508
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410508 25 g 25g
11490498 1 g 1g
11400508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24644.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94695-48-4
Molekylformel C7HClF4O
Molekylvikt (g/mol) 212.53
MDL-nummer MFCD00075164
InChI-nyckel XWCKIXLTBNGIHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrafluorobenzoylchloride, tetrafluorobenzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluoro benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluoro, 2,3,4,5-tetrafluorbenzoylchlorid, 2,3,4,5-tetrafluoro-benzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluorobenzoic acid chloride, 2,3,4,5-tetrafluorobezoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3,4,5-tetrafluoro-9ci, 2,3,4,5-tetrafluorobezoylchloride
PubChem CID 2733689
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrafluorbensoylklorid
LEDER FC1=CC(C(Cl)=O)=C(F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
Densitet 1.58
Kokpunkt 65°C to 66°C (10 mmHg)
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.4787
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 5266860
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 212.53
Procent renhet 98%