Läs mer
2,3,4,5-tetrafluorbensoylacetinsyra etylester, TRC
Produktkod. 30423505
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30423505 100 g
1 options
Produktkod. 30423505 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT292975100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoylacetic Acid Ethyl Ester
CAS 94695-50-8
Molekylformel C11H8F4O3
Kvantitet 100 g
Synonym 2,3,4,5-tetrafluoro-β-oxobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluoro-β-oxobenzenepropanoate, Ethyl 2,3,4,5-tetrafluoro-β-oxobenzenepropionate, Ethyl 2,3,4,5-Tetrafluorobenzoylacetate, Ethyl 2-(2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetate, Ethyl α-(2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetate
InChI formel InChI=1S/C11H8F4O3/c1-2-18-8(17)4-7(16)5-3-6(12)10(14)11(15)9(5)13/h3H,2,4H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F
IUPAC-namn Etyl 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorfenyl)propanoat
Molekylvikt (g/mol) 264.17
Formel vikt 264.041