Läs mer
2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene |
| CAS | 5580-79-0 |
| Molekylformel | C6HF4NO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,3,4,5-Tetrafluoro-1-nitrobenzene, 1,2,3,4-Tetrafluoro-5-nitrobenzene, 5-Nitro-1,2,3,4-tetrafluorobenzene, NSC 96618 |
| InChI formel | InChI=1S/C6HF4NO2/c7-2-1-3(11(12)13)5(9)6(10)4(2)8/h1H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4-tetrafluoro-5-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.07 |
| Formel vikt | 194.9943 |