missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-methano-1H-3-benzazepine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-methano-1H-3-benzazepine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-methano-3-benzazepine hydrochloride |
| CAS | 230615-52-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-methano-3-benzazepine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H13 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,5-Methano-1H-3-benzazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), 1,5-Methano-1H-3-benzazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-, hydrochloride, 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-methano-1H-3-benzazepine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N.ClH/c1-2-4-11-9-5-8(6-12-7-9)10(11)3-1;/h1-4,8-9,12H,5-7H2;1H |
| LEDER | Cl.C1NCC2CC1c3ccccc23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.69 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?