Läs mer
2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-bensodiazepin, 95 %
Produktkod. 15413797
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413797 250 mg 250mg
11327439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27843.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 5946-39-4 | C9H12N2 | 148,209 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5946-39-4
Molekylformel C9H12N2
Molekylvikt (g/mol) 148.209
MDL-nummer MFCD03789577
InChI-nyckel MLXBHOCKBUILHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo e 1,4 diazepine, 1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro, 2,3,4,5-tetrahydro-1h benzo e 1,4 diazepine, pubchem14772, acmc-1anok, d0v0nj, tetrahydrobenzo 1,4 diazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-1,4-benzodiazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzo 1,4 diazepine
PubChem CID 2771762
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrahydro-lH-1,4-bensodiazepin
LEDER C1CNC2=CC=CC=C2CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Smältpunkt 96 °C till 100 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3259
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 148.21
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.