missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-methano-3-benzazepine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-methano-3-benzazepine hydrochloride |
| CAS | 230615-52-8 |
| Molekylformel | C11 H13 N . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,5-Methano-1H-3-benzazepine','2,3,4,5-tetrahydro-','hydrochloride (1:1), 1,5-Methano-1H-3-benzazepine','2,3,4,5-tetrahydro-','hydrochloride, 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-methano-1H-3-benzazepine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N.ClH/c1-2-4-11-9-5-8(6-12-7-9)10(11)3-1;/h1-4,8-9,12H,5-7H2;1H |
| LEDER | Cl.C1NCC2CC1c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | (1S,8R)-10-azatricyclo[6.3.1.02,7]dodeca-2,4,6-triene;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.69 |
| Formel vikt | 195.0815 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?