missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine, Mikromol™
Beskrivning
2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine |
| CAS | 230615-69-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H14 F3 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanone, 1-(7,8-diamino-1,2,4,5-tetrahydro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-2,2,2-trifluoro-, 1,5-Methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine, 2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)- (9CI), 1-(7,8-Diamino-1,2,4,5-tetrahydro-1,5-methano-3H-3-benzazepin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14F3N3O/c14-13(15,16)12(20)19-4-6-1-7(5-19)9-3-11(18)10(17)2-8(6)9/h2-3,6-7H,1,4-5,17-18H2 |
| LEDER | Nc1cc2C3CC(CN(C3)C(=O)C(F)(F)F)c2cc1N |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.26 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?