Läs mer
2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine-7,8-diamine |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14F3N3O/c14-13(15,16)12(20)19-4-6-1-7(5-19)9-3-11(18)10(17)2-8(6)9/h2-3,6-7H,1,4-5,17-18H2 |
| Formel vikt | 285.1089 |