Läs mer
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopenten-1-one |
| CAS | 54458-61-6 |
| Molekylformel | C9H14O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,3,4,5-Tetramethylcyclopenten-1-one, Tetramethylcyclopent-2-enone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O/c1-5-6(2)8(4)9(10)7(5)3/h5,7H,1-4H3 |
| LEDER | CC1C(C)C(=O)C(=C1C)C |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.21 |
| Formel vikt | 138.1045 |