Läs mer
2,3,4,5-tetrametyl-2-cyklopentenon, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352167
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352167 25 g 25g
11342167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09617.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 54458-61-6 | C9H14O | 138.21 g/mol
2,3,4,5-Tetrametyl-2-cyklopentenon användes vid syntesen av kirala pre-ligander, (R)-3,3a-bis(tetrametylcyklopentadienyl)-2,2a-bismetoxi-1,1-bisnaftalen och (R)-3-tetrametylcyklopentadienyl-2,2-a-fentadienyl-2,2-a-fentadienyl-2,2-a-2,2-reetyl-2,2-a med (R)-3,3a-dilitium-2,2a-bismetoxi-l,lp-bisnaftalen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,3,4,5-Tetrametyl-2-cyklopentenon användes vid syntes av kirala pre-ligander, (R)-3,3′ -bis(tetrametylcyklopentadienyl)-2,2′ -bismetoxi-1,1′ -bisnaftalen och (R)-3-tetrametylcyklopentadienyl-2,2′ -bismetoxi-1,1′ -bisnaftalen genom att reagera med (R)-3,3′ -dilitium-2,2′ -bismetoxi-1,1′ -bisnaftalen.
Löslighet Ej blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54458-61-6
Molekylformel C9H14O
Molekylvikt (g/mol) 138.21
MDL-nummer MFCD00010248
InChI-nyckel ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-enone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, cis + trans, tetramethylcyclopent-2-enone, pubchem15060, acmc-1asp4, 2,3,4,5-tetramethylcyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-cyclopent-2-enone
PubChem CID 41092
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetrametylcyklopent-2-en-1-on
LEDER CC1C(C(=O)C(=C1C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
Namnnotering Cis + Trans
Densitet 0.917
Kokpunkt 99°C to 100°C (30 mmHg)
Flampunkt 73°C (163°F)
Brytningsindex 1.476
Kvantitet 25 g
Beilstein 2324088
Löslighetsinformation Not miscible with water.
Formel vikt 138.21
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.