Läs mer
2,3,4,5-Tetrathiahexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5-Tetrathiahexane |
| CAS | 5756-24-1 |
| Molekylformel | C2 H6 S4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,4-Dimethyltetrasulfane, (Methyltetrasulfanyl)methane, Dimethyl Tetrasulfide, Methyl tetrasulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6S4/c1-3-5-6-4-2/h1-2H3 |
| LEDER | CSSSSC |
| IUPAC-namn | (methyltetrasulfanyl)methane |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.329 |
| Formel vikt | 157.935 |