Läs mer
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-5-1-3-4-2-6(14)8(16)10(18)12(4)19-11(3)9(17)7(5)15/h1-2H |
| Formel vikt | 371.8237 |