missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3:4,6-Di-o-cyclohexylidene-a-D-mannopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3:4,6-Di-o-cyclohexylidene-a-D-mannopyranose |
| CAS | 70835-78-8 |
| Molekylformel | C18 H28 O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O6/c19-16-15-14(23-18(24-15)9-5-2-6-10-18)13-12(21-16)11-20-17(22-13)7-3-1-4-8-17/h12-16,19H,1-11H2/t12-,13-,14+,15+,16+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1O[C@@H]2COC3(CCCCC3)O[C@H]2[C@@H]4OC5(CCCCC5)O[C@H]14 |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.41 |
| Formel vikt | 340.1886 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?