Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-alfa-L-sorbofuranos, 98 %
Produktkod. 15490547
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490547 25 g 25g
15470547 5 g 5g
15480547 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490547 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66303.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 14131-84-1 | C12H20O6 | 260,286 g/mol
2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-alfa-D-mannofuranos används i syntesen av ovalicin1 och av sockerkärnan i hikizimycin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,3:5,6-Di-O-isopropyliden-alfa-D-mannofuranos används i syntesen av ovalicin1 och av sockerkärnan i hikizimycin.
Löslighet Löslig i
aceton, metanol, vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Skydda mot värme. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med fukt och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14131-84-1
Molekylformel C12H20O6
Molekylvikt (g/mol) 260.286
MDL-nummer MFCD00134206
InChI-nyckel JWWCLCNPTZHVLF-WVHJSVDISA-N
Synonym 2,3:5,6-bis-o-1-methylethylidene-, a-d-mannofuranose, 3ar,4s,6r-6-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-ol
PubChem CID 45039045
IUPAC-namn (3aR,4S,6R)-6-(2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimetyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol
LEDER CC1(OCC(O1)C2C3C(C(O2)O)OC(O3)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranose
Smältpunkt 125 °C till 126 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 84382
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i aceton, metanol, vatten.
Formel vikt 260.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.