Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-hydroxy-D-glucal |
| CAS | 3366-47-0 |
| Molekylformel | C14H18O9 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,5-Anhydro-D-arabino-hex-1-enitol 2,3,4,6-Tetraacetate, 1-Deoxy-D-arabino-hex-1-enopyranose Tetraacetate, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-deoxy-D-arabino-hex-1-enopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O9/c1-7(15)19-5-11-13(22-9(3)17)14(23-10(4)18)12(6-20-11)21-8(2)16/h6,11,13-14H,5H2,1-4H3/t11-,13-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1OC=C(OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S)-3,4,5-triacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.29 |
| Formel vikt | 330.0951 |