Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Alpha-D-galactopyranosyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl Chloride |
| CAS | 14227-87-3 |
| Molekylformel | C14H19ClO9 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | alpha-D-Galactopyranosyl Chloride','2,3,4,6-Tetraacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19ClO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Cl)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-chlorooxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.75 |
| Formel vikt | 366.0718 |