Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alfa-D-glukopyranosylbromid, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10269153 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10269153 50 g Glasflaska 50g
10666851 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10269153 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 270930500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 572-09-8 | C14H19BrO9 | 411.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 572-09-8
Molekylformel C14H19BrO9
Molekylvikt (g/mol) 411.20
MDL-nummer MFCD00063254
InChI-nyckel CYAYKKUWALRRPA-HAGGZJDPNA-N
Synonym 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, acetobromglucose, acetobromoglucose, acetobromo-alpha-d-glucose, a-acetobromglucose, acetobromo glucose, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranosyl bromide, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-alpha-d-glucopyranosyl bromide, stab. with calcium carbonate
PubChem CID 101776
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-bromoxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 83.0°C to 88.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Merck Index 15, 59
Specifikt rotationsförhållande +194.5° (20°C c=2,chloroform)
Specifik rotation + 194.50
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: 1g/20mL abs. ethanol - more soluble in methanol, freely soluble in ether, chloroform, acetone,, ethyl acetate and benzene, slightly soluble in petroleum ether
Stabilisator 2% CaCO3
Formel vikt 411.2
Procent renhet 98.5%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-glucopyranosyl bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.