Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-galactopyranosylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-galactopyranosylamine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5,15H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1 |
| Formel vikt | 347.1216 |