missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-glucopyranosyl Ethylxanthate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl Ethylxanthate |
| CAS | 13639-54-8 |
| Molekylformel | C17 H24 O10 S2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O10S2/c1-6-22-17(28)29-16-15(26-11(5)21)14(25-10(4)20)13(24-9(3)19)12(27-16)7-23-8(2)18/h12-16H,6-7H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=S)S[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-ethoxycarbothioylsulfanyloxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.5 |
| Formel vikt | 452.0811 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?