Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α -D-galaktopyranosylbromid, 95 %, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10088761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10088761 10 g 10g
10232612 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10088761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 353690100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3068-32-4 | C14H19BrO9 | 411.201 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3068-32-4 , 471-34-1
Molekylformel C14H19BrO9
MDL-nummer MFCD00063686
Synonym 5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromanyl-oxan-2-yl methyl ethanoate, acetic acid 5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromo-2-oxanyl methyl ester, d-alpha-tetraacetobromogalactose
PubChem CID 17750873
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Beige till Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Specifikt rotationsförhållande +210.00 (20.00°C=3,CHCl3)
Specifik rotation +200° to +220° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3)
InChI-nyckel CYAYKKUWALRRPA-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(=O)OCC1OC(Br)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
IUPAC-namn [3,4,5-tris(acetyloxi)-6-bromoxan-2-yl]metylacetat
Stabilisator 2% CaCO3
Molekylvikt (g/mol) 411.20
Formel vikt 411.21
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-galactopyranosyl bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.