Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α -D-galaktopyranosylbromid, 95 %, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10232612 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10232612 50 g 50g
10088761 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10232612 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 353690500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3068-32-4 | C14H19BrO9 | 411.201 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3068-32-4 , 471-34-1
Molekylformel C14H19BrO9
MDL-nummer MFCD00063686
Synonym d-alpha-tetraacetobromogalactose, 5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromanyl-oxan-2-yl methyl ethanoate, acetic acid 5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromo-2-oxanyl methyl ester
PubChem CID 17750873
Spécification
Kemiskt namn eller material 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 g
Specifikt rotationsförhållande + 210.00 (20.00°C c=3,CHCl3)
Specifik rotation +200° to +220° (20°C, 589nm) (c=3, CHCl3)
InChI-nyckel CYAYKKUWALRRPA-JJRYREJMSA-N
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)Br)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC-namn [(5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-bromoxan-2-yl]metylacetat
Stabilisator 2% CaCO3
Molekylvikt (g/mol) 411.201
Formel vikt 411.21
Procent renhet ≥94%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-galactopyranosyl bromide
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.