Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glukopyranos, 98 %
Produktkod. 15497259
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497259 5 g 5g
15487259 1 g 1g
15407269 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15497259 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66052.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 10343-06-3 | C14H20O10 | 348,304 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används
i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt
i
kloroform
eller etylacetat Anmärkningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10343-06-3
Molekylformel C14H20O10
Molekylvikt (g/mol) 348.304
MDL-nummer MFCD00061634
InChI-nyckel IEOLRPPTIGNUNP-RQICVUQASA-N
Synonym 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-acetylglucopyranose, 2r,3r,4s,5r-3,4,5-tris acetyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, pubchem10600, d-glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate d-glucopyranose, d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetraacetate, 2r,3r,4s,5r-2-acetoxymethyl-6-hydroxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate
PubChem CID 11824227
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-triacetyloxi-6-hydroxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)O)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Smältpunkt 137 °C till 138 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i kloroform eller etylacetat
Formel vikt 348.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.