Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranose |
| CAS | 58645-20-8 |
| Molekylformel | C14 H20 O10 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | D-Mannose','2,3,4,6-tetraacetate, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranose, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannose |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14?/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5-triacetyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.3 |
| Formel vikt | 348.1056 |