missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose |
| CAS | 627466-98-2 |
| Molekylformel | C34 H28 O10 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C34H28O10/c35-30(22-13-5-1-6-14-22)40-21-26-27(42-31(36)23-15-7-2-8-16-23)28(43-32(37)24-17-9-3-10-18-24)29(34(39)41-26)44-33(38)25-19-11-4-12-20-25/h1-20,26-29,34,39H,21H2/t26-,27-,28+,29+,34?/m1/s1 |
| LEDER | OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]1OC(=O)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 596.58 |
| Formel vikt | 596.1682 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?