Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-bensyl-alfa-D-glukopyranos, 98 %
Produktkod. 15464187
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464187 1 g 1g
15474187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464187 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H31595.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 6564-72-3 | C34H36O6 | 540,656 g/mol
Det är mellanprodukten av Voglibose/Dapagliflozin. Ett viktigt D-glukopyranosderivat för glukosyleringar och andra reaktioner 1,2; Förberedelse avα -glukopyranosylklorid, syntes av 1-C-α -D-glukopyranosderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är mellanprodukten av Voglibose/Dapagliflozin. Ett viktigt D-glukopyranosderivat för glukosyleringar och andra reaktioner 1,2; Förberedelse avα -glukopyranosylklorid, syntes av 1-C-α -D-glukopyranosderivat.
Löslighet
Löslig i CHCl3. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6564-72-3
Molekylformel C34H36O6
Molekylvikt (g/mol) 540.656
MDL-nummer MFCD00023849
InChI-nyckel OGOMAWHSXRDAKZ-RUOAZZEASA-N
Synonym 2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-ol, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-a-d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-glucopyranose, 2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl oxan-2-ol, pubchem21934, pubchem24349, voglibose tbg impurity, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-glucose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-gluco-pyranose
PubChem CID 11731256
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(fenylmetoxi)-6-(fenylmetoximetyl)oxan-2-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranose
Smältpunkt 150 °C till 151 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i CHCl3. Olöslig i vatten.
Formel vikt 540.65
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.