missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-Alpha-D-glucopyranosyl Bromide 90%Stabilized with Calcium Carbonate, TRC

Produktkod. 30415779
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415779 500 mg
30416427 5 g
30419209 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30415779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT289205500MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4196-35-4
Molekylformel C34H35BrO5
Molekylvikt (g/mol) 603.54
Synonym 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-alpha-D-glucopyranosyl Bromide,, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-glucopyranosyl Bromide, alpha-D-2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-glucopyranosyl Bromide, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-1-bromo-1-deoxy-alpha-D-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-bromoglucopyranoside, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranosyl Bromide, Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranosyl Bromide
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-bromo-3,4,5-tris(phenylmethoxy)-6-(3-phenylpropyl)oxane
LEDER Br[C@H]1O[C@H](CCCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranosyl Bromide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C35H37BrO4/c36-35-34(39-26-30-20-11-4-12-21-30)33(38-25-29-18-9-3-10-19-29)32(37-24-28-16-7-2-8-17-28)31(40-35)23-13-22-27-14-5-1-6-15-27/h1-12,14-21,31-35H,13,22-26H2/t31-,32-,33+,34-,35+/m1/s1
Formel vikt 600.1875
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.