Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-Alpha-D-glucopyranosyl Bromide 90%Stabilized with Calcium Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranosyl Bromide |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C35H37BrO4/c36-35-34(39-26-30-20-11-4-12-21-30)33(38-25-29-18-9-3-10-19-29)32(37-24-28-16-7-2-8-17-28)31(40-35)23-13-22-27-14-5-1-6-15-27/h1-12,14-21,31-35H,13,22-26H2/t31-,32-,33+,34-,35+/m1/s1 |
| Formel vikt | 600.1875 |