Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-bensyl-D-galaktopyranos, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15492337
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492337 1 g 1g
15402347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045531.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53081-25-7 | C34H36O6
2,3,4,6-Tetra-O-bensyl-D-galaktopyranos används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53081-25-7
Molekylformel C34H36O6
MDL-nummer MFCD00132927
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 540.65
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.