Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31+,32+,33-,34?/m1/s1 |
| Formel vikt | 540.2512 |