Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-Tetra-O-bensyl-D-glukopyranos, 98+%
Produktkod. 11347519
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347519 1 g 1g
11357519 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347519 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H27888.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4132-28-9 | C34H36O6 | 540.656 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt
i kloroform
Anmärkningar
° Lagra -20 C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4132-28-9
Molekylformel C34H36O6
Molekylvikt (g/mol) 540.656
MDL-nummer MFCD00066004
InChI-nyckel OGOMAWHSXRDAKZ-BKJHVTENSA-N
Synonym 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-d-glucopyranose, 3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-ol, tetrabenzylglucose, 3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl oxan-2-ol, d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetrakis-o-phenylmethyl, ksc235o0p, 2,3,4,6-tetra-o-benzylglucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-glucopyranose, 2,3,4,6-terta-o-benzyl-d-glucopyranose
PubChem CID 10940502
IUPAC-namn (3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(fenylmetoxi)-6-(fenylmetoximetyl)oxan-2-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-glucopyranose
Smältpunkt 150°C to 155°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform
Formel vikt 540.65
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.