missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-beta-D-galactopyranosyl Isothiocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-beta-D-galactopyranosyl Isothiocyanate |
| CAS | 147948-52-5 |
| Molekylformel | C27H43NO9S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | beta-D-Galactopyranosyl isothiocyanate 2,3,4,6-tetrakis(2,2-dimethylpropanoate), 2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-b-D-galactopyranosyl Isothiocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H43NO9S/c1-24(2,3)20(29)33-13-15-16(35-21(30)25(4,5)6)17(36-22(31)26(7,8)9)18(19(34-15)28-14-38)37-23(32)27(10,11)12/h15-19H,13H2,1-12H3/t15-,16+,17+,18-,19-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N=C=S)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H]1OC(=O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(2,2-dimethylpropanoyloxy)-6-isothiocyanatooxan-2-yl]methyl 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 557.7 |
| Formel vikt | 557.2659 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?