Läs mer
2,3,4,6-Tetrabromophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6-Tetrabromophenol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Br4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H |
| Formel vikt | 405.6839 |