Läs mer
2,3,4,6-Tetrachlorophenol 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327688
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327688 1 ml
1 options
Produktkod. 30327688 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17374600ME1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,4,6-Tetrachlorophenol
CAS 58-90-2
Analyt- eller komponentnamn 2,3,4,6-Tetrachlorophenol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H2 Cl4 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenol, 2,3,4,6-tetrachloro-, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenate, 2,4,5,6-Tetrachlorophenol, Dowicide 6, NSC 2428, TCP
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H
LEDER Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 2,3,4,6-tetrachlorophenol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 231.89
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 229.886 g/mol