Läs mer
2,3,4,6-Tetrachlorotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,6-Tetrachlorotoluene |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl4/c1-3-4(8)2-5(9)7(11)6(3)10/h2H,1H3 |
| Formel vikt | 227.9067 |