missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,4,6-Tetrahydroxy-5H-benzo[7]annulen-5-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Purpurogallin |
| CAS | 569-77-7 |
| Molekylformel | C11H8O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Purpurogallin, 2,3,4,6-Tetrahydroxy-5H-benzocyclohepten-5-one, 2,3,4,6-Tetrahydroxy-5H-benzo[a]cyclohepten-5-one, NCI 35676, NSC 35676, NSC 646653 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O5/c12-6-3-1-2-5-4-7(13)10(15)11(16)8(5)9(6)14/h1-4,13,15-16H,(H,12,14) |
| LEDER | OC1=CC=Cc2cc(O)c(O)c(O)c2C1=O |
| IUPAC-namn | 2,3,4,6-tetrahydroxybenzo[7]annulen-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.18 |
| Formel vikt | 220.0372 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?