Läs mer
2-[[3,4,6-Tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-Beta-D-galactopyranosyl]oxy]acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((3,4,6-Tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-galactopyranosyl)oxy)acetic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO11/c1-7(18)17-13-15(27-10(4)21)14(26-9(3)20)11(5-24-8(2)19)28-16(13)25-6-12(22)23/h11,13-16H,5-6H2,1-4H3,(H,17,18)(H,22,23)/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 405.1271 |