missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran (~90%), TRC

Produktkod. 30136954
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136954 50 mg
30010755 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP23797550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 57117-31-4
Molekylformel C12 H3 Cl5 O
Molekylvikt (g/mol) 340.42
Synonym Dibenzofuran, 2,3,4,7,8-pentachloro-, 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran, 2,3,4,7,8-PCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 23478-PCDF, F 114, PCDF, PCDF 114, PECDF, 2,3,4,7,8-PentaCDF, 23478-PentaCDF, 23478-Pentachlorodibenzofuran
IUPAC-namn 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran
LEDER Clc1cc2oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)cc3c2cc1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H3Cl5O/c13-6-1-4-5-2-8(15)10(16)11(17)12(5)18-9(4)3-7(6)14/h1-3H
Formel vikt 337.8627
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.