Läs mer
2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichloromethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichloromethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indole Hydrochloride |
| CAS | 176737-07-8 |
| Molekylformel | C12 H11 Cl3 N2 . H Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2,3,4,9-Tetrahydro-1-(trichloromethyl)-1H-pyrido[3,4-b]indole','Monohydrochloride (9CI), NSC 656620 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11Cl3N2.ClH/c13-12(14,15)11-10-8(5-6-16-11)7-3-1-2-4-9(7)17-10;/h1-4,11,16-17H,5-6H2;1H |
| LEDER | Cl.ClC(Cl)(Cl)C1NCCc2c1[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 1-(trichloromethyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.049 |
| Formel vikt | 323.975 |