missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(3,4-Diethoxyphenyl)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3,4-Diethoxyphenyl)ethanamine |
| CAS | 61381-04-2 |
| Molekylformel | C12 H19 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Diethyloxy Phenylethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2/c1-3-14-11-6-5-10(7-8-13)9-12(11)15-4-2/h5-6,9H,3-4,7-8,13H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOc1ccc(CCN)cc1OCC |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-diethoxyphenyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.28 |
| Formel vikt | 209.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?