Läs mer
2-(3,4-Diethoxyphenyl)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3,4-Diethoxyphenyl)ethanamine |
| CAS | 61381-04-2 |
| Molekylformel | C12 H19 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3,4-Diethyloxy Phenylethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2/c1-3-14-11-6-5-10(7-8-13)9-12(11)15-4-2/h5-6,9H,3-4,7-8,13H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOc1ccc(CCN)cc1OCC |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-diethoxyphenyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.28 |
| Formel vikt | 209.1416 |