Läs mer
2-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine |
| CAS | 220362-31-2 |
| Molekylformel | C8H9F2N |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9F2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)5-8(7)10/h1-2,5H,3-4,11H2 |
| LEDER | NCCc1ccc(F)c(F)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.16 |
| Formel vikt | 157.0703 |