Läs mer
2-(3,4-Dihydroxyphenyl-13C6)ethylamine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dopamine-13C6 (phenyl-13C6) Hydrochloride |
| CAS | 335080-94-9 |
| Molekylformel | 13C6 C2 H11 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1,2-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (9 CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl-13c6)ethylamine hydrochloride, Dopamine-13C6 hydrochloride, Dopamine-13C6 (phenyl-13C6) hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol-1,2,3,4,5,6-13C6 hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl-13C6)ethyl-amine HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11 H,3-4,9H2;1 H/i1+1,2+1,5+1,6+1,7+1,8+1; |
| LEDER | Cl.NCC[13 c]1[13 cH][13 cH][13 c](O)[13 c](O)[13 cH]1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-aminoethyl)(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene-1,2-diol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.5953 |
| Formel vikt | 195.0758 g/mol |
| Visa mer |